Direkt zum Inhalt
Merck

5.09227

G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Solution in PBS, Cell Culture-Tested

Synonym(e):

G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Solution in PBS, Cell Culture-Tested, G418, G 418

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.71
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


assay

≥98% (TLC)

Quality Segment

form

liquid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light

storage temp.

2-8°C

InChI

1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1

InChI key

UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N

General description

The optimal concentration of G418 for selection of resistance will vary according to the organism and/or cell type under investigation. In general, the concentration of active drug required for selection is as follows: Dictyostelium sp.: 10-100 µg/ml Plant cells: 10-100 µg/ml Yeast cells: 0.5-1.0 µg/ml Mammalian cells: 0.1-2.0 µg/ml

Packaging

Packaged under inert gas

Physical form

Sterile-filtered solution of Cat. No. 345810 supplied at 50 mg/ml in PBS, pH 7.

Preparation Note

Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 1 year at -20°C.

Other Notes

Ethier, S.P., and Taback, E. 1993. Cancer Lett.74, 189.
Santerre, R.F., et al. 1991. Methods Mol. Biol.7, 245.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor, NY.
Edwards, S.A., and Adamson, E.D. 1987. J. Cell Physiol.133, 46.
Ernst, J.F., and Chan, R.K. 1985. J. Bacteriol.163, 8.
Canaani, D., and Berg, P. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 5166.
Hirth, K.P., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 7356.
Ursic, D., et al. 1981. Biochem. Biophys. Res. Commun.101, 1031.
Jimenez, A., and Davies, J. 1980. Nature287, 869.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)


pictograms

Health hazard

signalword

Danger

Hazard Classifications

Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1

Lagerklasse

12 - Non Combustible Liquids

wgk

WGK 3

flash_point_c

Not applicable

flash_point_f

Not applicable

hcodes



Analysenzertifikate (COA)

Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen