Direkt zum Inhalt
Merck
Alle Fotos(1)

Wichtige Dokumente

5.05892

Sigma-Aldrich

PKR Inhibitor III, 7DG

Synonym(e):

PKR Inhibitor III, 7DG, Double-stranded RNA-activated Protein Kinase Inhibitor III, EIF2AK2 Inhibitor III, 7-Desacetoxy-6,7-dehydrogedunin, Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase Inhibitor III, Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase Inhibitor III, Double-stranded RNA-activated Protein Kinase Inhibitor III, EIF2AK2 Inhibitor III, 7-Desacetoxy-6,7-dehydrogedunin

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
C26H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.51
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Assay

≥95% (HPLC)

Qualitätsniveau

Form

solid

Hersteller/Markenname

Calbiochem®

Lagerbedingungen

OK to freeze
protect from light

Farbe

pale yellow

Löslichkeit

DMSO: 25 mg/mL

Lagertemp.

2-8°C

Allgemeine Beschreibung

A cell-permeable gedunin analog that directly targets PKR via reversible interaction without competing against ATP binding and inhibits PKR-mediated cellular events by disrupting PKR signaling complex assembly, such as IκK complex and inflammasome/pyroptosome, resulting in effective blockage of LPS-induced IκBβ degradaion (20 µM 7DG added 2 h prior to 10 ng/mL LPS) and protection against anthrax toxin LT-induced caspase-1 activation as well as subsequent pyroptosis (by 50% and 100%, respectively, at 5 and 10 µM; 2 h 7DG pretreatment prior to 6 h LT incubation) in J774A.1 BALB/c-derived murine macrophage J774 cultures. PKR is also known to mediate LT-induced apoptosis via its kinase activity in LPS-primed Macrophages derived from C57BL/6 with a resistent NLRP1 allele, inhibitable by C16 (Cat. Nos. 527450 & 527451 ), but not by 7DG, while LT-induced pyroptosis in J774 cultures is inhibited by 7DG, but insensitive to C16 treatment.

Biochem./physiol. Wirkung

Cell permeable: yes
Primary Target
PKR
Reversible: yes

Verpackung

Packaged under inert gas

Warnhinweis

Toxicity: Standard Handling (A)

Rekonstituierung

Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C.

Sonstige Hinweise

Hett, E.C., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 398.

Rechtliche Hinweise

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Piktogramme

Exclamation mark

Signalwort

Warning

H-Sätze

Gefahreneinstufungen

Acute Tox. 4 Oral

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


Analysenzertifikate (COA)

Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.