Wichtige Dokumente
4.90220
Sigma-Aldrich
Cetylaminhydrofluorid
for synthesis
Synonym(e):
Cetylaminhydrofluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H36FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.46
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
221-588-7
Qualitätsniveau
pH-Wert
6.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
122-125 °C
Löslichkeit
0.4 g/L
Schüttdichte
230 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H35N.FH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;/h2-17H2,1H3;1H
InChIKey
KMXTYZBQPJXGNK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Assay (HClO₄): 98–102 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 122 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 125 °C
Fluorid (F): 7,1–7,4 %
Methanol: ≤ 0,3 %
Wasser (K. F.): ≤ 0,5 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable