Wichtige Dokumente
420107-M
Millipore
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
A cell-permeable F-actin probe.
Synonym(e):
Jasplakinolid, Jaspis johnstoni – CAS-Nr. 102396-24-7 – Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H45BrN4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22+,23-,24-,30+,31+/m0/s1
InChIKey
GQWYWHOHRVVHAP-HZIRKPFGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable F-Actin-Sonde. Ein Cyclodepsipeptid mit antimykotischen und Antitumor-Eigenschaften. Ein starker Induktor der Actin-Polymerisierung und -Stabilisierung in-vitro. Verhindert die Aktivierung des speichervermittelten Ca2+-Einstroms in die Zellen. Es konkurriert mit Phalloidin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-516640&;#124;[/islink]">;516640<;/A>;) hinsichtlich der Actin-Bindung (Kd = 15 nM) und verbessert die durch die Interleukin 2 (IL-2)-Deprivation induzierte Apoptose. Eine 1 mM Lösung (50 µ;g/71 µ;l) von Jasplakinolid, Jaspis johnstoni (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420127&;#124;[/islink]">;420127<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Kd = 15 nM für die Actin-Bindung
Primärziel
Induktor der Actin-Polymerisierung und -Stabilisierung in-vitro
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Rosado, J.A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 7527.
Posey, S.C. und Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable