Wichtige Dokumente
250255-M
Millipore
Cytochalasin D
from Zygosporium mansonii, ≥98% (TLC), solid, fungal toxin, Calbiochem®
Synonym(e):
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
product name
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, CAS 22144-77-0, is a fungal toxin that is about 10-fold more potent than cytochalasin B in inhibiting actin filament function. Blocks cytoplasmic division.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL
chloroform: 2 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChIKey
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Mykotoxin, das bei der Hemmung der Actin-Filamentfunktion um etwa den Faktor 10 stärker als Cytochalasin B ist. Hemmt nicht den Monosaccharid-Transport über Zellmembranen hinweg. Hemmt die zytoplasmatische Teilung durch Blockierung der Bildung kontraktiler Mikrofilamente bei 10 µ;M. Inaktiviert K+-Kanäle mit niedriger Leitfähigkeit. Moduliert zudem die CD4-Quervernetzung in T-Lymphozyten und steigert die intrazellulären Ca2+-Werte. Cytochalasin D weist zudem antibiotische und Antitumor-Aktivität auf.
Zellpermeables Mykotoxin. Bei der Hemmung der Actin-Filamentfunktion etwa um den Faktor 10 stärker als Cytochalasin B. Hemmt nicht den Monosaccharid-Transport über Zellmembranen hinweg. Hemmt die zytoplasmatische Teilung durch Blockierung der Bildung kontraktiler Mikrofilamente. Inaktiviert K+-Kanäle mit niedriger Leitfähigkeit. Moduliert zudem die CD4-Quervernetzung in T-Lymphozyten und steigert die intrazellulären Ca2+-Werte. Weist Antitumor-Aktivität auf. Auch als 10-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalognr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-504776">;504776<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Actinfilament-Funktion
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Chloroform in Aliquote aufteilen, unter Stickstoff trocknen und einfrieren (-20°;C). Direkt vor der Verwendung in DMSO rekonstituieren. Getrocknete Aliquote sind bei -20°;C bis zu 3 Monate lang stabil.
Sonstige Hinweise
Sasaki, H., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92, 2026.
Blankson, H., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 522.
Melamed, I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.209, 1102.
Verschueren, H., et al. 1995. Eur. J. Cell Biol.66, 335.
Aszalos, A., et al. 1994. Cell Immunol. 157, 81.
Wang, W.H., et al. 1994. Am. J. Physiol. 267, F592.
Betina, V., and Micekova, D. 1972. Chem. Abstr.77, 160508q.
Katagiri, K., and Matsuura, S. 1971. J. Antibiot. 24, 722.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3