1.50659
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 50 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materialien
PEEK-lined stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
SeQuant®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
500 bar pressure
70 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
ZIC-cHILIC bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
1-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetrie (Cytosine): 0.95 - 1.25