Merck
Z505625
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855830
ID
18.6 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)