Z281255
Laborbürsten
Test tube, L 9 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
9 in.
brush diam. × L
3/4 in. × 3 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)