Wichtige Dokumente
W357502
(±)-4-Methyloctansäure
≥98%, FG
Synonym(e):
4-Methyl-Caprylsäure, Isononansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
149 °C/22 mmHg (lit.)
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; dairy; fatty; milk; waxy
SMILES String
CCCCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
LEGGANXCVQPIAI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Medium-Chain Fatty Acids Rescue Motor Function and Neuromuscular Junction Degeneration in a Drosophila Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis.: In dieser Studie wird das therapeutische Potenzial von mittelkettigen Fettsäuren, einschließlich 4-Methyloctansäure, zur Rettung der motorischen Funktion und zur Verhinderung der neuromuskulären Degeneration in einem Fruchtfliegenmodell der ALS untersucht (Dunn et al., 2023).
- Identification of muttony-related compounds in cooked mutton tallows and their flavor intensities subjected to phenolic extract from thyme (Thymus vulgaris L.).: In der Studie werden neben anderen Verbindungen, die für den charakteristischen Geschmack von gekochtem Hammelfleisch verantwortlich sind, auch 4-Methyloctansäure identifiziert, was ihre Auswirkungen auf die Geschmacksprofile von Lebensmitteln zeigt (Wu et al., 2023).
- Effects of Allium mongolicum Regel ethanol extract on three flavor-related rumen branched-chain fatty acids, rumen fermentation and rumen bacteria in lambs.: In dieser Arbeit werden die Auswirkungen von Allium-mongolicum-Extrakt auf die Pansenfermentation und -bakterien bei Lämmern untersucht, wobei die Rolle der 4-Methyloctansäure bei der Geschmacksbildung hervorgehoben wird (Zhao et al., 2022).
- Identification and Inhibition of the Key Off-Odorants in Duck Broth by Means of the Sensomics Approach and Binary Odor Mixture.: In dieser Forschungsarbeit wird 4-Methyloctansäure als wichtiger Nebengeruchsstoff in Entenbrühe identifiziert und Methoden untersucht, um deren Bildung zu hemmen und so die Lebensmittelqualität zu verbessern (Pu et al., 2022).
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?