W278430
Nonansäure
natural, 98%, FG
Synonym(e):
Pelargonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Olea europaea
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.315
FDA 21 CFR 178.1010
Dampfdichte
5.5 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Expl.-Gr.
9 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cheesy; waxy; tallow
SMILES String
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?