Wichtige Dokumente
GF69763461
Lanthan
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
LA006100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 697-634-61
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
920 °C (lit.)
Dichte
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La]
InChI
1S/La
InChIKey
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)