Wichtige Dokumente
GF54340118
Wolfram
wire reel, 5m, diameter 0.5mm, clean, 99.95%
Synonym(e):
Wolfram
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 543-401-18
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
5 m × 0.5 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
1 of 4
Dieser Artikel | GF14111356 | GF01698150 | GF09500778 |
---|---|---|---|
Goodfellow 543-401-18 | Goodfellow 141-113-56 | Goodfellow 016-981-50 | Goodfellow 095-007-78 |
wire | wire | wire | wire |
19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
4.9 μΩ-cm, 20°C | 4.9 μΩ-cm, 20°C | 4.9 μΩ-cm, 20°C | 4.9 μΩ-cm, 20°C |
5660 °C (lit.) | 5660 °C (lit.) | 5660 °C (lit.) | 5660 °C (lit.) |
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)