Wichtige Dokumente
D151203
4,4′-Dimethylbiphenyl
97%
Synonym(e):
p,p′-Bitoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
bp
295 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14/c1-11-3-7-13(8-4-11)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)