Merck
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3FN2O4 · xH2O
Molekulargewicht:
174.09 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChIKey
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)