Merck
587109
Sigma-Aldrich
Neodym(III)-hydroxid
99.995% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Nd(OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: neodymium
SMILES String
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChIKey
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)