Wichtige Dokumente
578835
5-Indolborsäurepinacolester
97%
Synonym(e):
5-Indolboronsäure-pinakolester
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ccc3c2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)11-5-6-12-10(9-11)7-8-16-12/h5-9,16H,1-4H3
InChIKey
FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?