면역학 연구를 위한 생체 활성 저분자
면역체계는 질병을 일으키는 바이러스, 박테리아 및 기타 미생물과 같은 비자기 병원성 인자를 탐지하고 방어하는 복잡한 네트워크입니다. 다양한 신호전달 경로는 침입하는 미생물 및 독소를 인식하고 이후 병원체를 제거하기 위한 세포 반응에 기여합니다. 톨유사수용체(Toll-like receptors, TLR)는 병원체에 의해 광범위하게 공유되지만 숙주 분자에 의해 공유되지 않는 분자 패턴을 인식합니다. TLR 활성화는 염증을 촉발하기 위해 인터루킨-1(IL-1)과 같은 사이토카인 신호를 보내거나, 병원체가 소화되도록 신호를 보내거나, 감염된 세포가 세포자멸사를 진행하도록 신호를 보낼 수 있습니다. 염증은 일반적으로 원감염을 해결하고 적응 면역체계를 통해 면역 기억을 확립하는 일련의 조정된 이벤트입니다. 적응 면역 체계 반응은 림프구가 특정 비자기 표적 또는 항원을 인식하는 것으로 시작됩니다. T 세포는 외부 항원을 인식하여 세포내 신호전달 경로를 개시함으로써 세포외 신호를 변환합니다. 이 경로는 감염된 세포의 세포자멸사를 유도하고, 대식세포 및 NK 세포를 활성화하여 병원체를 파괴하고, 다른 세포 신호전달 분자(사이토카인)의 생산을 유도하여 기타 면역반응을 활성화합니다.
면역체계는 독감, AIDS, 말라리아 및 기타 바이러스, 박테리아, 진균 등으로 인한 질병으로부터 보호하고 이들을 제거하기 위해 필수적입니다. 하지만 면역체계의 조절장애는 면역체계가 숙주 단백질에 반응하여 부적절하게 활성화되는 자가면역장애로 이어질 수 있습니다. 자가면역질환에는 류마티스 관절염, 루푸스, 건선, 제1형 당뇨병이 포함됩니다. 일부 암을 포함한 다른 장애들 또한 자가면역 요소를 가지고 있다고 여겨집니다. 면역체계에 대한 이해는 인간 질병의 치료법 개발에 필수적입니다. 당사는 중개 연구에서 귀사의 표적이 올바른 표적인 것을 확인하는 것이 매우 중요하다는 것을 인지하고 있습니다. 당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다. 면역학 연구를 위한 이러한 도구 제품군은 아래에 나와 있습니다.