세포 주기 연구를 위한 생체 활성 저분자
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 제2 휴지기(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다. 유사분열 및 2개의 딸세포 생산은 M기에 발생합니다. 세포 주기는 세포 복제 및 세포자멸사를 제어하므로, 세포 주기 각 기들의 전반적인 경과 및 관련된 과정을 조절하는 것이 필수적입니다. 다양한 사이클린과 함께 복합체를 형성하는 사이클린 의존성 인산화효소(CDK)는 DNA 복제, 각 기로의 전환, M기로의 전환을 촉발함으로써 G1-S-G2기 전반에 걸친 진행을 조절합니다. S기에서 일어나는 DNA 합성은 유전 정보를 딸세포에게 전달하기 위해 필수적이지만, 조절 피드백 경로가 탈조절되는 경우에는 합성의 유전자 제어 상실 및 돌연변이의 발현이 발생할 수 있습니다. 유사분열에서 오로라 키나제는 염색분체 분리를 조절하여 이러한 세린/트레오닌 키나제를 세포 증식에 필수적으로 만듭니다. 세포자멸사는 여러 세포 기전을 통해 유도될 수 있으며, 이에 대한 자세한 논의는 세포자멸사 알아보기 기술 문서에 있습니다.
세포 주기의 조절 장애는 수많은 질병, 특히 암 및 기타 증식성 질환을 초래하는 것으로 나타났습니다. 세포 주기의 면면을 연구하는 도구에는 유사분열 억제제, CDK 억제제, 세포자멸사 유도제 및 억제제, DNA 삽입체 및 가교제, 인산화효소 억제제, 세포 주기 조절을 위한 기타 생체 활성 저분자가 포함됩니다. 우리는 질병 생물학을 연구할 때 표적이 올바른 표적인지 확인하는 것이 필수적이라는 것을 알고 있습니다. 당사는 세포 주기 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 생체 활성 저분자를 제공합니다. 이러한 제품군은 아래에 나와 있습니다.