์ฝํ ์ธ ๋ก ๊ฑด๋๋ฐ๊ธฐ
KR
KO
์ ํ
์์ฉ๋ถ์ผ
์๋น์ค
๋ฌธ์
์ง์
๋ถ์ ํํ
์ธํฌ ๋ฐฐ์ ๋ฐ ๋ถ์
ํํ ๋ฐ ์ํํ
์์ ๋ฐ ์ง๋จ
์ฌ๊ณผ
์นํ๊ฒฝ ๋์ฒด ์ ํ
์ฐ์ ๋ฏธ์๋ฌผํ
์คํ์ฉํ
์ฌ๋ฃ ๊ณผํ
๋ถ์์๋ฌผํ & ๊ธฐ๋ฅ์ ์ ์ฒดํ
mAbs ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์ ์กฐ
mRNA ๊ฐ๋ฐ & ์ ์กฐ
์์ฝํ ๋ฐ ๋ฐ์ด์ค์์ฝํ ์ ์กฐ
๋จ๋ฐฑ์ง ์๋ฌผํ
์ ์
๋ถ์ ํํ
์ธํฌ ๋ฐฐ์ ๋ฐ ๋ถ์
ํํ ๋ฐ ํฉ์ฑ
์์ ๋ฐ ์ง๋จ
ํ๊ฒฝ & ๋๋ง ํ ์คํธ
์์๋ฃ ํ ์คํธ ๋ฐ ์ ์กฐ
์ ์ ์ฒดํ
์ฌ๋ฃ ๊ณผํ ๋ฐ ๊ณตํ
๋ฏธ์๋ฌผํ ํ ์คํธ
mAbs ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์ ์กฐ
mRNA ๊ฐ๋ฐ & ์ ์กฐ
์์ฝํ ๋ฐ ๋ฐ์ด์ค์์ฝํ ์ ์กฐ
๋จ๋ฐฑ์ง ์๋ฌผํ
์ฐ๊ตฌ ๋ฐ ์ง๋ณ ๋ถ์ผ
์ํ ์ ์กฐ
์ํ ํ ์คํธ
๋ง์ถคํ ์ ํ
์๋ช ๊ณผํ์ ์ํ ๋์งํธ ์๋ฃจ์
IVD ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์ ์กฐ
์ ํ ์๋น์ค
์ง์
๋ฌผ์ง์์ ๋ณด๊ฑด์๋ฃ(SDS)
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์์ฐ์ง ์ฆ๋ช ์(COO)
ํ์ง ์ธ์ฆ์(COQ)
๊ณ ๊ฐ ์ง์
๋ฌธ์ํ๊ธฐ
์์ฃผํ๋ ์ง๋ฌธ(FAQ)
์ ํ์์ ๋ณด๊ฑด์๋ฃ(SDS)
์ฑ์ ์(COA) & ์์ฐ์ง์ฆ๋ช ์COO)
ํ์ง & ๊ท์
๊ณ์ฐ๊ธฐ & ์ฑ
์จ๋น๋
์ค๋ฅ ๋ฐ์!
ํ์ด์ง๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์
๋ฐฉ๋ฌธํ ๋งํ ๋งํฌ ๋ชฉ๋ก์ ๋๋ค.
Take Me Back
ํ
์ฃผ๋ฌธ