뒤로
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap
Products
제품 카테고리
vials (5)
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (2)
직경(mm)
높이(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
제품 번호
설명
가격
Z115118
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
확장
가격 보기
Z115061
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 1 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 44 mm, pkg of 12 ea
확장
가격 보기
Z115088
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
확장
가격 보기
Z115096
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
확장
가격 보기
Z115053
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 0.3 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 35 mm, pkg of 12 ea