뒤로
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap
Products
제품 카테고리
vials (4)
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (1)
직경(mm)
높이(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
Z115150
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 5 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 65 mm
확장
가격 보기
Z115134
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
확장
가격 보기
Z115142
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
확장
가격 보기
Z115126
Vials, screw top V-Vials
®
with open-top cap,
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm