뒤로
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle
Products
제품 카테고리
syringes (1)
Manufacturer
길이(in)
Volume (µL)
니들 모양
포장 단위
게이지
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
22280
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.