뒤로
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane
동의어:
4-(2-Cyanoethyl)-4-nitropimelonitrile, 3,3′,3″-(Nitromethylidyne)tripropionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)-4-nitroheptanedinitrile, Nitro-tris(2-cyanoethyl)methane, Nitromethanetrispropionitrile
Linear Formula:
NO
2
C(CH
2
CH
2
CN)
3
CAS Number:
1466-48-4
Molecular Weight:
220.23
EC 번호:
215-983-3
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
building blocks (1)
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
작용기
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
357944
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane,
95%