Merck
Tri(2-furyl)phosphine 99%
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine 99%
동의어:
TFP, Tri-2-furanylphosphine, Tris(2-furanyl)phosphine, Tris(o-furyl)phosphine
실험식(Hill 표기법):
C12H9O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
232.17
Products
배송
브랜드
끓는점(°C)
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
작용기
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
반응 유형
시약 유형