뒤로
Syringaldazine
동의어:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
Linear Formula:
[HOC
6
H
2
(OCH
3
)
2
CH=N-]
2
CAS Number:
14414-32-5
Molecular Weight:
360.36
EC 번호:
238-390-1
Products
제품 카테고리
substrates (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
S7896
Syringaldazine,
indicator for laccase and peroxidase activity, ≥98% (TLC), powder or crystals
확장
가격 보기
177539
Syringaldazine,
98%, powder or crystals