뒤로
SGE Syringe Valves
Products
제품 카테고리
valves (2)
Manufacturer
소속 기관
용적(ml)
Volume (µL)
호환성
포장 단위
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
509361
SGE Syringe Valves,
Luer Lock with Luer Tip, volume 50-20000 μL, for use with any Luer lock syringe
확장
가격 보기
509353
SGE Syringe Valves,
Push button with Luer Lock, for use with SGE 5mL-100mL capacity syringe, volume 5-2000 mL