뒤로
radiello
™
Diffusive Bodies
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
accessories (2)
색상
Manufacturer
Application
포장 단위
Pore size (µm)
Technique
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
RAD120
radiello
™
Diffusive Bodies,
white, configured for general use, pk of 20
확장
가격 보기
RAD1201
radiello
™
Diffusive Bodies,
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
확장
가격 보기
RAD1202
radiello
™
Diffusive Bodies,
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
확장
가격 보기
RAD1203
radiello
™
Diffusive Bodies,
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20