뒤로
Pyrex
®
colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
동의어:
Corning
®
2122A
Products
제품 카테고리
burettes (3)
Manufacturer
용적(ml)
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
CLS2122A50
Pyrex
®
colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock,
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
확장
가격 보기
CLS2122A25
Pyrex
®
colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock,
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
확장
가격 보기
CLS2122A10
Pyrex
®
colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock,
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL