뒤로
Poly(styrene-
co
-butadiene)
Linear Formula:
[CH
2
CH(C
6
H
5
)]
x
(CH
2
CH=CHCH
2
)
y
CAS Number:
9003-55-8
Products
배송
오늘 출고 (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
물리적 형태
화학적 조성
품질 수준
폴리머 조성
폴리머 유형
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
430072
Poly(styrene-
co
-butadiene),
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)