뒤로
PLTMax Human Platelet Lysate
Products
제품 카테고리
stem cells (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
생물학적 소스
물리적 형태
품질 수준
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
SCM141
PLTMax Human Platelet Lysate,
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.