뒤로
Pifithrin-μ
동의어:
2-Phenylethynesulfonamide, PFTμ, Pifithrin-μ
실험식(Hill 표기법):
C
8
H
7
NO
2
S
CAS Number:
64984-31-2
Molecular Weight:
181.21
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
색상
화학식량
물리적 형태
순도
연구 영역
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
P0122
Pifithrin-μ,
≥97% (HPLC), solid
확장
가격 보기
506155
Pifithrin-μ,
A cell-permeable sulfonamide that blocks p53 interaction with Bcl-xL and Bcl-2 proteins and selectively inhibits p53 translocation to mitochondria without affecting the transactivation function of p53.