뒤로
ORBO
™
90 Carboxen
®
564 (20/45), 160/80 mg
동의어:
ORBO
™
Carboxen-564 Tube
Products
브랜드
Supelco (1)
Product Line
소속 기관
화학적 조성
OD(mm)
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
20358
ORBO
™
90 Carboxen
®
564 (20/45), 160/80 mg,
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group MEK (methylethyl ketone)