뒤로
ORBO
™
65P (OVS) Amberlite
™
XAD
®
-4
specially cleaned
, 160/80 mg
동의어:
ORBO
™
Amberlite
™
XAD-4 Tube
Products
제품 카테고리
adsorbents (1)
브랜드
Supelco (1)
Product Line
화학적 조성
OD(mm)
품질 수준
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
20029-U
ORBO
™
65P (OVS) Amberlite
™
XAD
®
-4
specially cleaned
, 160/80 mg,
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS), pkg of 10 ea