뒤로
Ohaus
®
PR Precision Balance
Products
제품 카테고리
balances (24)
Manufacturer
칭량 용량(g)
해상도(g)
포장 단위
제품 필터
Showing 1-20 of 24
2 중 1 페이지
2 중 1 페이지
비교
제품 번호
설명
가격
OH30430071
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR223/E, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30430072
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR423/E, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30524608
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR523M, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
확장
가격 보기
OH30430073
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR523/E, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30524387
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR423M, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
확장
가격 보기
OH30524613
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR6201M, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
확장
가격 보기
OH30492732
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR523, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 - 2310 V, universal plug set (UK/EU)
확장
가격 보기
OH30430076
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR4202/E, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30524609
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR1602M, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
확장
가격 보기
OH30524611
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR4202M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
확장
가격 보기
OH30492730
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30430078
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR6201/E, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30524610
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR2202M, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
확장
가격 보기
OH30492731
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR423, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30524386
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR223M, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30524612
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR4201M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
확장
가격 보기
OH30492733
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR1602, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30430074
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR1602/E, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30492734
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
OH30498176
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
확장
가격 보기
2 중 1 페이지
2 중 1 페이지