뒤로
Ochratoxin A-d
5
solution
동의어:
Ochratoxin A-(
phenyl
-d
5
) solution
실험식(Hill 표기법):
C
20
D
5
H
13
ClNO
6
CAS Number:
666236-28-8
Molecular Weight:
408.84
Products
제품 카테고리
mycotoxins (1)
브랜드
Supelco (1)
화학식량
형식
품질 수준
Application
특수 등급
analytical standard (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
32245
Ochratoxin A-d
5
solution,
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard