뒤로
N
-Benzylmethylamine
동의어:
N
-Methylbenzylamine
Linear Formula:
C
6
H
5
CH
2
NHCH
3
CAS Number:
103-67-3
Molecular Weight:
121.18
EC 번호:
203-133-4
Products
제품 카테고리
building blocks (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
끓는점(°C)
화학식량
물리적 형태
순도
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
B25606
N
-Benzylmethylamine,
97%