뒤로
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Non-Mammalian shRNA Control Transduction Particles
동의어:
MISSION
®
Products
제품 카테고리
lentiviral particles (1)
shRNA (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
Product Line
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
SHC202V
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Non-Mammalian shRNA Control Transduction Particles,
Targets no known mammalian genes