뒤로
Millicell
®
24 well hanging cell culture inserts
Products
제품 카테고리
inserts (5)
브랜드
Millipore (5)
색상
결합 유형
직경(mm)
높이(mm)
표면적 cm²
웰
작업 용적(ml)
품질 수준
색상
하우징 재질
멤브레인 재질
포장 단위
Pore size (µm)
무균
멸균 방법
Technique
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
제품 번호
설명
가격
PTEP24H48
Millicell
®
24 well hanging cell culture inserts,
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
확장
가격 보기
PTHT24H48
Millicell
®
24 well hanging cell culture inserts,
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
확장
가격 보기
PTMP24H48
Millicell
®
24 well hanging cell culture inserts,
pore size 5.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
확장
가격 보기
PTRP24H48
Millicell
®
24 well hanging cell culture inserts,
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
확장
가격 보기
PTSP24H48
Millicell
®
24 well hanging cell culture inserts,
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile