뒤로
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid
동의어:
Benzoic acid
Linear Formula:
C
6
H
5
COOH
CAS Number:
65-85-0
Molecular Weight:
122.12
EC 번호:
200-618-2
Products
배송
오늘 출고 (1)
끓는점(°C)
화학식량
녹는점(°C)
형식
품질 수준
Application
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
참조 재료 유형
특수 등급
analytical standard (1)
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
73983
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid,
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)