뒤로
LookOut
®
DNA Erase
Products
배송
오늘 출고 (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
물리적 형태
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
L8917
LookOut
®
DNA Erase,
Spray reagent for DNA decontamination of equipment and surfaces.