뒤로
Klebsiella Selective Supplement
동의어:
Carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin solution
실험식(Hill 표기법):
C
17
H
18
N
2
O
6
S
Molecular Weight:
378.40
EC 번호:
225-171-0
Products
제품 카테고리
media supplements (1)
브랜드
Millipore (1)
화학식량
물리적 형태
Application
비생물체 적합성
무균
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
15821
Klebsiella Selective Supplement,
suitable for microbiology