뒤로
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100
Products
제품 카테고리
vials (2)
브랜드
Supelco (2)
ID(mm)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
854181-U
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100,
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
확장
가격 보기
854180-U
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100,
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm