뒤로
Formamide, Molecular Biology Grade
동의어:
Formamide, Amide C
1
, Formic amide
Linear Formula:
HCONH
2
CAS Number:
75-12-7
Molecular Weight:
45.04
Products
브랜드
Millipore (1)
끓는점(°C)
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
품질 수준
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
344206-M
Formamide, Molecular Biology Grade,
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.