뒤로
Fluorescein diacetate
동의어:
3,6-Diacetoxyfluoran, Di-
O
-acetylfluorescein, Fluorescein Diacetate
실험식(Hill 표기법):
C
24
H
16
O
7
CAS Number:
596-09-8
Molecular Weight:
416.38
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
stains (2)
bioactive small molecules (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
색상
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
연구 영역
품질 수준
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
F7378
Fluorescein diacetate,
Powder
확장
가격 보기
343209
Fluorescein diacetate,
≥99% (HPLC), solid, esterase substrate, Calbiochem