뒤로
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled
Products
제품 카테고리
vials (2)
브랜드
Supelco (2)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
23188
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled,
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
확장
가격 보기
23189
EPA Vials, white polypropylene screw top hole cap, pre-cleaned and assembled,
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea