뒤로
Crotonaldehyde, predominantly
trans
Linear Formula:
CH
3
CH=CHCHO
CAS Number:
123-73-9
Molecular Weight:
70.09
Products
제품 카테고리
building blocks (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
끓는점(°C)
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
작용기
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
262668
Crotonaldehyde, predominantly
trans
,
≥99%, contains 0.1-0.2% BHT as stabilizer, 1% H
2
O as stabilizer