뒤로
Crimp top with fused glass liner, 12 x 32 mm, pk of 100
Products
제품 카테고리
vials (1)
브랜드
Supelco (1)
ID (mm)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
24714
Crimp top with fused glass liner, 12 x 32 mm, pk of 100,
volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), crimp top, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening