뒤로
Crimp seals with PTFE/rubber septa
Products
제품 카테고리
septa (2)
브랜드
Supelco (2)
직경(mm)
뚜껑 유형
색상
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
27454-U
Crimp seals with PTFE/rubber septa,
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
확장
가격 보기
33233-U
Crimp seals with PTFE/rubber septa,
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm