뒤로
Citalopram hydrobromide solution
실험식(Hill 표기법):
C
20
H
22
BrFN
2
O
CAS Number:
59729-32-7
Molecular Weight:
405.30
EC 번호:
200-659-6
Products
브랜드
Supelco (2)
화학식량
유전자 알리아스
Manufacturer
물리적 형태
형식
Application
포장 단위
참조 재료 유형
특수 등급
certified reference material (2)
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
C-095
Citalopram hydrobromide solution,
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant
®
확장
가격 보기
C-057
Citalopram hydrobromide solution,
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant