뒤로
Centricon
®
Plus Centrifugal Filter
Products
제품 카테고리
centrifugal filters (4)
브랜드
Millipore (4)
Product Line
길이(mm)
표면적 cm²
품질 수준
Application
멤브레인 재질
MWCO(kDa)
무균
Technique
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
UFC710008
Centricon
®
Plus Centrifugal Filter,
MWCO 100 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
확장
가격 보기
UFC701008
Centricon
®
Plus Centrifugal Filter,
MWCO 10 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
확장
가격 보기
UFC703008
Centricon
®
Plus Centrifugal Filter,
MWCO 30 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
확장
가격 보기
UFC700308
Centricon
®
Plus Centrifugal Filter,
MWCO 3 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane